Learn More
N-BOC-D-valinol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10011224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10011224 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10011224 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399770010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-D-Valinol
Espectro infrarrojo Auténtico
Color Incolora
CAS 106391-87-1
Envase Frasco de vidrio
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Rotación específica +22.5° to +23.5° (20°C, 589nm) (c=1 in CHCl3)
Punto de ebullición 218.0°C
Punto de fusión 57.0°C
Cantidad 1 g
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C10H21NO3
Número MDL MFCD00235960
Sinónimo boc-d-valinol, n-boc-d-valinol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, tert-butyl n-1r-1-hydroxymethyl-2-methyl-propyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-valinol, n-t-boc-d-valinol, ksc491q4r
Clave InChI OOQRRYDVICNJGC-QMMMGPOBSA-N
SMILES CC(C)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N-[(2R)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il]carbamato de tert-butilo
Peso molecular (g/mol) 203.28
PubChem CID 11241137
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.28
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-D-Valinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.