Learn More
N-Boc-D-tirosina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447988 1 g 1 g
15457988 5 g 5 g
15467988 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61440.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70642-86-3
Fórmula molecular C14H19NO5
Peso molecular (g/mol) 281.31
Número MDL MFCD00063030
Clave InChI CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Sinónimo boc-d-tyrosine, boc-d-tyr-oh, n-boc-d-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-d-tyrosine, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-tyrosine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-tyrosine, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2r-3-4-hydroxyphenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 1549481
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-tyrosine
Cantidad 1 g
Beilstein 3085467
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.3
Porcentaje de pureza 95%