Learn More
N-Boc-D-treonina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440449 5 g 5 g
15450449 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63647.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55674-67-4 | C9H17NO5 | 219.24 g/mol
It is known to inhibit growth and cell wall synthesis of Mycobacterium smegmatis. Also used as a synthetic intermediate for the production of chiral antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se sabe que inhibe el crecimiento y la síntesis de la pared celular de Mycobacterium smegmatis. También se utiliza como intermediario sintético para la producción de antibióticos quirales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un sitio fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55674-67-4
Fórmula molecular C9H17NO5
Peso molecular (g/mol) 219.24
Número MDL MFCD00037807
Clave InChI LLHOYOCAAURYRL-NTSWFWBYSA-N
Sinónimo boc-d-thr-oh, boc-d-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, n-boc-d-threonine, 2r,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, d-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, pubchem14945, boc-d-thr
PubChem CID 6992541
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxybutanoic acid
SMILES C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-threonine
Beilstein 2051734
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido