Learn More
N-Boc-D-tert-leucina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448988 1 g 1 g
15468988 250 mg 250 miligramos
15458988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62473.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124655-17-0
Fórmula molecular C11H21NO4
Peso molecular (g/mol) 231.29
Número MDL MFCD00065575
Clave InChI LRFZIPCTFBPFLX-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo boc-d-tert-leucine, n-boc-d-tert-leucine, boc-d-tle-oh, r-n-tert-butoxycarbonyl-tert-leucine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, boc-d-alpha-t-butylglycine, boc-tbu-d-gly-oh, boc-d-t-leu, d-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-methyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-tert-leucine
PubChem CID 7005057
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-tert-leucine
Nombre IUPAC (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido