Learn More
Éster metílico de N-BOC-D-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10224574 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10224574 10 g Frasco de vidrio 10 g
10402894 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10224574 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399370100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95715-85-8
Fórmula molecular C9H17NO5
Peso molecular (g/mol) 219.237
Número MDL MFCD00270516
Clave InChI SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
PubChem CID 377723
Nombre IUPAC metil (2R)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-D-Serine methyl ester
Punto de ebullición 215.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.0800g/mL
Cantidad 10 g
Temperatura de inflamación 113°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 97%
Gravedad específica 1.08
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-D-Serine methyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.