Learn More
N-Boc-D-serina metil éster, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497808 5 g 5 g
15407818 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61296.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95715-85-8 | C9H17NO5 | 219.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95715-85-8
Fórmula molecular C9H17NO5
Peso molecular (g/mol) 219.237
Número MDL MFCD00270516
Clave InChI SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
PubChem CID 377723
Nombre IUPAC metil (2R)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-serine methyl ester
Punto de ebullición 215°C
Color De incoloro a amarillo
Índice de refracción 1.453
Densidad 1.080 g/mL
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido