Learn More
N-Boc-D-serina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362776 1 g 1 g
11372776 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08904.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6368-20-3 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6368-20-3
Fórmula molecular C8H15NO5
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00063142
Clave InChI FHOAKXBXYSJBGX-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo boc-d-serine, boc-d-ser-oh, n-boc-d-serine, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-serine, boc-l-serine, boc-l-ser-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 637603
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-serine
Punto de fusión 88°C to 91°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1874714
Rotación óptica +3.5° (c=2 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza ≥98%