Learn More
Éster metílico de N-Boc-D-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-D-proline Methyl Ester |
| CAS | 73323-65-6 |
| Fórmula molecular | C11H19NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2R)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 2-Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(14)12-7-5-6-8(12)9(13)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-o-terc-butilo 2-o-metil (2R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 229.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1314 |