Learn More
Éster metílico de N-Boc-D-prolina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439168 250 mg 250 miligramos
15419168 1 g 1 g
15429168 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62672.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El éster metílico N-Boc-D-prolina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73323-65-6
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.276
Número MDL MFCD00190828
Clave InChI WVDGSSCWFMSRHN-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo boc-d-pro-ome, boc-d-proline methyl ester, r-1-tert-butyl 2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-d-proline methyl ester, r-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-d-proline methyl ester, o1-tert-butyl o2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-d-proline-methyl ester, pubchem16716
PubChem CID 1277667
Nombre IUPAC 1-o-terc-butilo 2-o-metil (2R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-proline methyl ester
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 95%