Learn More
N-Boc-D-prolina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342736 5 g 5 g
11332736 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08826.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37784-17-1 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37784-17-1
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.249
Número MDL MFCD00063226
Clave InChI ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo n-boc-d-proline, boc-d-proline, boc-d-pro-oh, r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl-d-proline, 2r-1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-d-proline, boc-d-pro, n-alpha-t-boc-d-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-d-proline
PubChem CID 688022
Nombre IUPAC ácido (2R)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-proline
Punto de fusión 133°C to 135°C
Cantidad 5 g
Beilstein 479316
Rotación óptica +61° (c=1 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza ≥98%