Learn More
N-Boc-D-prolinal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346799 1 g 1 g
11451140 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26294.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 73365-02-3 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73365-02-3
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD01321389
Clave InChI YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
PubChem CID 7009153
Nombre IUPAC Tert-butil (2R)-2-formilpirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-prolinal
Densidad 1.06
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4618
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Rotación óptica +88° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%