Learn More
Ácido N-Boc-D-pipecolínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488417 25 g 25 g
15478417 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51961.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28697-17-8 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
It is also applied as catalytic agent and petrochemical additive. It is also an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico. Se trata de un importante intermedio orgánico que se utiliza en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en 2 ml de formamida de dimetilo en una cantidad de 0,3 gramos.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28697-17-8
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.276
Número MDL MFCD00237380
Clave InChI JQAOHGMPAAWWQO-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-+-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, boc-d-hopro-oh, boc-d-pipecolic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-d-pip-oh, d-n-boc-pipecolic acid, r-1-n-boc-pipecolinic acid, r-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, +-n-boc-r-pipecolinic acid, r-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 688618
Nombre IUPAC ácido (2R)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-pipecolinic acid
Punto de fusión 116°C to 119°C
Cantidad 25 g
Beilstein 480023
Información de solubilidad Soluble in 2ml dimethyl formamide 0.3gram.
Rotación óptica +68°, (c=1 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 98%