Learn More
N-Boc-D-fenilalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352829 1 g 1 g
11362829 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27713.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106454-69-7
Fórmula molecular C14H21NO3
Peso molecular (g/mol) 251.33
Número MDL MFCD00216472
Clave InChI LDKDMDVMMCXTMO-GFCCVEGCSA-N
Sinónimo n-boc-d-phenylalaninol, boc-d-phenylalaninol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalaninol, r-2-boc-amino-3-phenyl-1-propanol, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, r-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl carbamate, pubchem5739, r-n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenylalaninol
PubChem CID 7019371
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2R)-1-hidroxi-3-fenilpropan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-phenylalaninol
Punto de fusión 94°C to 96°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.33
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación