Learn More
N-Boc-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342676 1 g 1 g
11352676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08722.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18942-49-9 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18942-49-9
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD00063149
Clave InChI ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Sinónimo boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 637610
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-phenylalanine
Punto de fusión 85°C to 88°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3593396
Rotación óptica −24.5° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 98%