Learn More
N-BOC-D-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10678794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10678794 250 mg 250 miligramos
10435275 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10678794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376732500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 77119-85-8
Fórmula molecular C14H19NO3
Peso molecular (g/mol) 249.31
Número MDL MFCD00274187
Clave InChI ZJTYRNPLVNMVPQ-GFCCVEGCSA-N
Sinónimo n-boc-d-phenylalaninal, boc-d-phenylalaninal, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, r-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, n-boc-2 r-3-phenylpropanal, tert-butyl n-2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1r-1-formyl-2-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, boc-d-phe-h, pubchem11217
PubChem CID 7020444
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2R)-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-D-Phenylalaninal
Punto de fusión 85.0°C to 89.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Tostado o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Rotación específica + 45.00
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación