Learn More
N-Boc-D-leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-D-leucinol |
| CAS | 106930-51-2 |
| Punto de ebullición | 213°C |
| Color | Incolora |
| Fórmula molecular | C11H23NO3 |
| Índice de refracción | 1.449 |
| Número MDL | MFCD00235931 |
| Sinónimo | boc-d-leucinol, n-boc-d-leucinol, r-tert-butyl 1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, r-n-tert-butoxycarbonyl leucinol, ksc498g1f, r-1-hydroxymethyl-3-methyl-butyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2 r-t-butoxycarbonylamino-4-methylpentanol, tert-butyl r-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate |
| Clave InChI | LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N |
| Densidad | 0.983 g/mL |
| Mostrar más |