Learn More
N-Boc-D-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-D-leucine |
| CAS | 16937-99-8 |
| Fórmula molecular | C11H21NO4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-leucine, N-Carboxy-D-leucine N-tert-Butyl Ester, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-methylpentanoic Acid, D-Boc Leucine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine, tert-Butoxycarbonyl-D-leucine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-4-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.1471 |