Learn More
Ácido N-Boc-D-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419248 5 g 5 g
15409248 1 g 1 g
15429248 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15419248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62762.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34404-28-9 | C10H17NO6 | 247.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34404-28-9
Fórmula molecular C10H17NO6
Peso molecular (g/mol) 247.247
Número MDL MFCD00190790
Clave InChI AQTUACKQXJNHFQ-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo boc-d-glu-oh, boc-d-glutamic acid, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioic acid, d-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanedioic acid, pubchem20973, n-boc-d-glutamic acid, ksc493m2t, 2r-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino pentanedioic acid
PubChem CID 7019046
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanodioico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-glutamic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.25
Porcentaje de pureza 98%