Learn More
Ácido N-Boc-D-glutámico 5-tert-butil éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469718 5 g 5 g
15459718 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469718 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63172.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104719-63-3
Fórmula molecular C14H25NO6
Peso molecular (g/mol) 303.355
Número MDL MFCD00076927
Clave InChI YGSRAYJBEREVRB-SECBINFHSA-N
Sinónimo boc-d-glu otbu-oh, r-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2r-5-tert-butoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu otbu-oh tlc, d-glutamic acid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-,5-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7018748
Nombre IUPAC Ácido (2R)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Beilstein 3594191
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido