Learn More
Éster 5-bencílico de ácido N-Boc-D-glutámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409058 5 g 5 g
15419058 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62537.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35793-73-8 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35793-73-8
Fórmula molecular C17H23NO6
Peso molecular (g/mol) 337.372
Número MDL MFCD00038258
Clave InChI AJDUMMXHVCMISJ-CYBMUJFWSA-N
Sinónimo boc-d-glu obzl-oh, boc-d-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-d-glutamic acid 5-benzylester, n-boc-d-glutamic acid 5-benzyl ester, 2r-5-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, ambotzbaa1354, boc-d-glutamic acid gamma-benzyl ester, pubchem12172, pubchem14934, boc-d-glu obn-oh
PubChem CID 7010513
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxo-5-fenilmetoxipentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-glutamic acid 5-benzyl ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 98%