Learn More
Ácido N-Boc-D-glutámico 1-tert-butil éster, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478848 1 g 1 g
15498848 250 mg 250 miligramos
15488848 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62320.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73872-71-6 | C14H25NO6 | 303.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73872-71-6
Fórmula molecular C14H25NO6
Peso molecular (g/mol) 303.36
Número MDL MFCD00076926
Clave InChI YMOYURYWGUWMFM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-d-glu-otbu, r-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 4r-5-tert-butoxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu-o-t-bu, n-boc-d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, d-glutamicacid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-,1-1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7018746
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Color Marrón a blanco
Nombre IUPAC ácido 5-(tert-butoxi)-4-{[(tert-butoxi)carbonil]amino}-5-oxopentanoico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.35
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo