Learn More
Éster 1-bencílico de ácido N-Boc-D-glutámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435047 1 g 1 g
11445047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21944.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 34404-30-3 | C17H23NO6 | 337.372 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34404-30-3
Fórmula molecular C17H23NO6
Peso molecular (g/mol) 337.372
Número MDL MFCD00038266
Clave InChI CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
Sinónimo boc-d-glu-obzl, boc-d-glutamic acid 1-benzyl ester, n-boc-d-glutamic acid 1-benzyl ester, n-boc-d-glutamic acid benzyl ester, 1-benzyl n-boc-l-glutamate, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamic acid 1-benzyl ester, 4r-5-benzyloxy-4-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-d-glu-obn, pubchem12942, 1-benzyl n-boc-d-glutamate
PubChem CID 7010515
Nombre IUPAC ácido (4R)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxo-5-fenilmetoxipentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 99%