Learn More
N-Boc-D-beta-prolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (DMSO).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes. Higroscópico.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-D-beta-proline |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO). |
| Rotación óptica | −15° (c=0.8 in Chloroform) |
| Nombre IUPAC | 1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.25 |
| Porcentaje de pureza | 95% |