Learn More
Éster de 1-terc-butilo de ácido N-Boc-D-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452809 5 g 5 g
15462809 250 mg 250 miligramos
15442809 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66716.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 77004-75-2 | C13H23NO6 | 289.328 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77004-75-2
Fórmula molecular C13H23NO6
Peso molecular (g/mol) 289.328
Número MDL MFCD00236827
Clave InChI RAUQRYTYJIYLTF-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo boc-d-asp-otbu, r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-boc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-tert-butoxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-d-aspotbu, n-boc-d-asparticacid1-tert-butyl ester, r-4-tert-butoxy-3-boc-amino-4-oxobutanoicacid, n-tert-butyloxycarbonyl-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 7019660
Nombre IUPAC Ácido (3R)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Beilstein 3553120
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido