Learn More
Ácido N-Boc-D-aspártico éster de 1-bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418758 5 g 5 g
15428758 250 mg 250 miligramos
15408758 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62210.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92828-64-3 | C16H21NO6 | 323.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92828-64-3
Fórmula molecular C16H21NO6
Peso molecular (g/mol) 323.35
Número MDL MFCD00038264
Clave InChI LDRWTKQWSXGSTM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-d-asp-obzl, r-4-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-benzyloxy-3-tert-butoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3r-4-benzyloxy-3-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, d-aspartic acid,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 1-phenylmethyl ester, boc-d-aspartic acid a-benzyl ester, boc-d-aspartic acid-1-benzyl ester, boc-d-aspartic acid, a-benzyl ester, boc-d-aspartic acid benzylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-aspartic acid 1-benzyl ester
PubChem CID 11759109
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-aspartic acid 1-benzyl ester
Color Blanco
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo