Learn More
(-)-N-Boc-D-alfa-fenilglicinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-N-Boc-D-alpha-phenylglycinol |
| CAS | 102089-74-7 |
| Fórmula molecular | C13H19NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (R)-(-)-N-BOC-2-Phenylglycinol, N-Boc-D-alpha-phenylglycinol, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Tert-butil N-[(1R)-2-hidroxi-1-feniletil]carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 237.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.1365 |