Learn More
N-Boc-D-alaninol, 98 %, EE 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337519 25 g 25 g
11317519 1 g 1 g
11327519 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27887.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106391-86-0 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106391-86-0
Fórmula molecular C8H17NO3
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD00235912
Clave InChI PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo n-boc-d-alaninol, boc-d-alaninol, r-2-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-alpha-t-boc-d-alaninol, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-methyl-ethyl carbamate
PubChem CID 13200309
Nombre IUPAC tec-butilo N-[(2R)-1-hidroxipropan-2-yl]carbamato
SMILES C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-alaninol
Punto de fusión 58°C to 62°C
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Rotación óptica +11° (c=1 in Chloroform)
Porcentaje de pureza 98%