Learn More
Éster metílico de N-Boc-D-alanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418308 1 g 1 g
15428308 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61742.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91103-47-8
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.238
Número MDL MFCD00191865
Clave InChI GJDICGOCZGRDFM-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo boc-d-ala-ome, boc-d-alanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, n-boc-d-alanine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-d-alanine methyl ester, d-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoate, boc-d-ala.ome, n-t-boc-d-alanine methyl ester
PubChem CID 637612
Nombre IUPAC Propanoato metílico (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]
SMILES CC(C(=O)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-alanine methyl ester
Punto de fusión 34°C to 37°C
Color Blanco
Beilstein 4310313
Densidad 1.030 g/mL
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo