Learn More
(-)-N-Boc-Da-fenilglicinol, TRC
Código de producto. 30339137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30339137 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30339137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6897702.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-N-Boc-D-alpha-phenylglycinol
CAS 102089-74-7
Fórmula molecular C13H19NO3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (R)-(-)-N-BOC-2-Phenylglycinol, N-Boc-D-alpha-phenylglycinol, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)c1ccccc1
Nombre IUPAC Tert-butil N-[(1R)-2-hidroxi-1-feniletil]carbamato
Peso molecular (g/mol) 237.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1365