Learn More
N-Boc-cis-4-hidroxi-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347449 5 g 5 g
15433797 250 mg 250 miligramos
11337449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27850.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 87691-27-8 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87691-27-8
Fórmula molecular C10H17NO5
Peso molecular (g/mol) 231.25
Número MDL MFCD02094406
Clave InChI BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-boc-cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, cis-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-cis-1-n-boc-4-hydroxy-proline, boc-cishyp-oh, boc-cis-4-hydroxy-l-proline, cis-n-boc-4-hydroxy-l-proline, unii-h4ycj0kw0u, h4ycj0kw0u, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 688614
Nombre IUPAC ácido (2S,4S)-4-hidroxi-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Punto de fusión ∽146°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza 97%