Learn More
Éster metílico de N-Boc-cis-4-hidroxi-D-prolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499658 5 g 5 g
15428146 250 mg 250 miligramos
15489658 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63136.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114676-69-6 | C11H19NO5 | 245.275 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114676-69-6
Fórmula molecular C11H19NO5
Peso molecular (g/mol) 245.275
Número MDL MFCD00797548
Clave InChI MZMNEDXVUJLQAF-HTQZYQBOSA-N
Sinónimo 2r,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl cis-1-boc-4-hydroxy-d-prolinate, n-boc-cis-4-hydroxy-d-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl 2r,4r-1-boc-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, 2r,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine, o1-tert-butyl o2-methyl 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, pubchem14128, boc-cis-4-d-hyp-ome
PubChem CID 6951202
Nombre IUPAC 1-O-tert-butil 2-O-metil (2R,4R)-4-hidroxipirrolidina-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline methyl ester
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo