Learn More
N-Boc-cis-4-fluoro-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382219 1 g 1 g
15473637 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27225.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203866-13-1
Fórmula molecular C10H16FNO4
Peso molecular (g/mol) 233.239
Número MDL MFCD04973957
Clave InChI YGWZXQOYEBWUTH-BQBZGAKWSA-N
Sinónimo n-boc-cis-4-fluoro-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid, n-tert-butoxycarbonyl-cis-4-fluoro-l-proline, boc-cis-4-fluoro-pro-oh, 2s,4s-1-tert-butoxy carbonyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-flp-oh, boc-cis-pro 4-f-oh, boc-cis-4-fluoro-l-proline, 2s,4s-1-boc-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
PubChem CID 2756017
Nombre IUPAC ácido (2S,4S)-4-fluoro-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-cis-4-fluoro-L-proline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.24
Porcentaje de pureza 97%