Learn More
N-Boc-beta-alanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460717 2.5 g 2.50 g
11470717 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22522.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3303-84-2 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3303-84-2
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00037291
Clave InChI WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boc-beta-alanine, boc-beta-ala-oh, n-boc-beta-alanine, boc-b-ala-oh, boc-beta-ala, n-tert-butoxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-t-boc-beta-alanine, n-t-butyloxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 76809
Nombre IUPAC Ácido 3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-beta-alanine
Punto de fusión 73°C to 76°C
Fórmula lineal (CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 99%