Learn More
N-Boc-anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421418 25 g 25 g
15411418 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55232.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1-3-3422 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1-3-3422
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00043723
Clave InChI KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-aniline
Punto de fusión 133°C to 137°C
Color Marrón a blanco
Fórmula lineal C6H5NHCO2C(CH3)3
Cantidad 25 g
Sinónimo guanidine carbonate 2:1, guanidine, carbonate, carbonic acid; bis guanidine, unii-v3394x3g2w, dsstox_cid_9189, dsstox_rid_78702, dsstox_gsid_29189, diguanidine carbonate, bis guanidine ; soda, guanidine carbonate salt
Nombre IUPAC ácido carbónico; guanidina
PubChem CID 11650
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 0.97
Forma física Sólido