Learn More
N-Boc-anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411418 5 g 5 g
15421418 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15411418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55232.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1-3-3422 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1-3-3422
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00043723
Clave InChI KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-aniline
Punto de fusión 133°C to 137°C
Color Marrón a blanco
Fórmula lineal C6H5NHCO2C(CH3)3
Cantidad 5 g
Sinónimo n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
Nombre IUPAC terc-butilo N-fenilcarbamato
PubChem CID 137930
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 0.97
Forma física Sólido