Learn More
Clorhidrato de N-Boc-aminometilamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-aminomethylamidine Hydrochloride |
| CAS | 691898-38-1 |
| Fórmula molecular | C7H16ClN3O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-(2-Amino-2-iminoethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (2-Amino-2-iminoethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15N3O2.ClH/c1-7(2,3)12-6(11)10-4-5(8)9;/h4H2,1-3H3,(H3,8,9)(H,10,11);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)NCC(=N)N |
| Nombre IUPAC | N-(2-amino-2-iminoetil)carbamato de terc-butilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 209.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0931 |