Learn More
N-Boc-γ Ácido -aminobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-Gamma-aminobutyric Acid |
| CAS | 57294-38-9 |
| Fórmula molecular | C9H17NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Boc-4-aminobutanoic Acid, N-Boc-4-Aminobutyric Acid, N-Boc-γ-aminobutyric Acid N-tert-Butoxycarbonyl-γ-aminobutyric Acid, NSC 164040, 4-(tert-Butoxycarbonyl)aminobutyric Acid, 4-(tert-Butyloxycarbonylamino)butanoic Acid, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]butanoic Acid 4-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]butyric Acid, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]butanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)(OC(NCCCC(O)=O)=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 203.24 |