Learn More
Ácido N-BOC-amino-(4-hidroxiciclohexil)carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10703223 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703223 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10703223 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364615000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369403-08-7
Número MDL MFCD02683153
Clave InChI DRBVVUBYEBFRKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butoxy carbonyl amino-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, n-boc-amino-4-hydroxycyclohexyl carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino-4-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, 4-hydroxy-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, boc 4-cis/trans-1, 1-acch 4-oh, tertbutoxycarbonylaminohydroxycyclohexanecarboxylicacid, 1-boc-amino-4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 2734594
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexano-1-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC(CC1)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H21NO5
Cantidad 500 mg
Peso molecular (g/mol) 259.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.3
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-Amino-(4-hydroxycyclohexyl)carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.