Learn More
N-Boc-6-bromohexilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-6-bromohexylamine |
| CAS | 142356-33-0 |
| Fórmula molecular | C11 H22 Br N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-(6-bromohexyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (6-bromohexyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (6-Bromohexyl)carbamic acid tert-butyl ester, 6-(Boc-amino)hexyl bromide, N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-bromohexylamine, tert-Butyl (6-bromohexyl)carbamate, tert-Butyl N-(6-bromohexyl)carbamate, N-Boc-6-bromohexylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | N-(6-bromohexil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.0834 |