Learn More
Sal de ciclohexilamonio de N-Boc-6-azido-L-norleucina, TRC
Código de producto. 30348265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30348265 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30348265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB62459050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material N-Boc-6-azido-L-norleucine Cyclohexylammonium Salt
CAS 2098497-30-2
Fórmula molecular C11H20N4O4 . C6H13N
Cantidad 50 mg
Sinónimo (2S)-6-Azido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic Acid Cyclohexylammonium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20N4O4.C6H13N/c1-11(2,3)19-10(18)14-8(9(16)17)6-4-5-7-13-15-12;7-6-4-2-1-3-5-6/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17);6H,1-5,7H2/t8-;/m0./s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN=[N+]=[N-])C(=O)O.NC1CCCCC1
Nombre IUPAC Ácido (2S)-6-azido-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico; ciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 272.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.2533
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.