Learn More
Sal de ciclohexilamonio de N-Boc-6-azido-L-norleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-6-azido-L-norleucine Cyclohexylammonium Salt |
| CAS | 2098497-30-2 |
| Fórmula molecular | C11H20N4O4 . C6H13N |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S)-6-Azido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic Acid Cyclohexylammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20N4O4.C6H13N/c1-11(2,3)19-10(18)14-8(9(16)17)6-4-5-7-13-15-12;7-6-4-2-1-3-5-6/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17);6H,1-5,7H2/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN=[N+]=[N-])C(=O)O.NC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-6-azido-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico; ciclohexanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 272.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.2533 |