Learn More
N-Boc-5-oxo-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495068 5 g 5 g
15405078 250 mg 250 miligramos
15485068 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58884.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 53100-44-0 | C10H15NO5 | 229.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53100-44-0
Fórmula molecular C10H15NO5
Peso molecular (g/mol) 229.23
Número MDL MFCD00672316
Clave InChI MJLQPFJGZTYCMH-LURJTMIESA-N
Sinónimo boc-pyr-oh, n-boc-l-pyroglutamic acid, s-boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-l-pyroglutamic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 5-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, 1-tert-butoxycarbonyl-5-oxo-l-proline, bocpyr, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 104412
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-5-oxopirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-5-oxo-L-proline
Punto de fusión 118°C to 123°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Rotación óptica −35° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.23
Porcentaje de pureza 97%