Learn More
N-Boc-5-oxo-D-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494918 1 g 1 g
15414928 250 mg 250 miligramos
15404928 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15494918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58701.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 160347-90-0 | C10H15NO5 | 229.232 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates and anesthetic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico y agente anestésico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar lejos de la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160347-90-0
Fórmula molecular C10H15NO5
Peso molecular (g/mol) 229.232
Número MDL MFCD08458561
Clave InChI MJLQPFJGZTYCMH-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo boc-d-pyr-oh, r-boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-d-pyroglutamic acid, 2r-1-tert-butoxy carbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-d-pglu-oh, ambotzbaa5600, n-boc-5-oxo-d-proline
PubChem CID 18645552
Nombre IUPAC ácido (2R)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-5-oxopirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-5-oxo-D-proline
Punto de fusión 111°C to 116°C
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.23
Rotación óptica +35° (c=1 in Chloroform)
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 97%