Learn More
N-BOC-4-Piperidinametanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10470894 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10470894 1 g Frasco de vidrio 1 g
10585904 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10470894 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 123855-51-6 | C11H21NO3 | 215.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123855-51-6
Fórmula molecular C11H21NO3
Peso molecular (g/mol) 215.29
Número MDL MFCD02094488
Clave InChI CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol
PubChem CID 2764081
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-4-Piperidinemethanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78°C to 82°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-4-piperidinemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.