Learn More
N-Boc-4-fenil-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449348 250 mg 250 miligramos
15439348 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62896.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147923-08-8
Fórmula molecular C20H23NO4
Peso molecular (g/mol) 341.407
Número MDL MFCD00191184
Clave InChI NBVVKAUSAGHTSU-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo boc-l-4,4'-biphenylalanine, boc-4-phenyl-phe-oh, boc-3-4-biphenylyl-l-alanine, boc-bip-oh, boc-4-phenyl-l-phenylalanine, s-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-boc-l-biphenylalanine, boc-4-biphenyl-l-ala, boc-l-4,4'-biphenylphenylalanine, n-boc-4-phenyl-l-phenylalanine
PubChem CID 2761796
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(4-fenilfenil)propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-phenyl-L-phenylalanine
Punto de fusión 103°C to 107°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +21° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.4
Porcentaje de pureza 95%