Learn More
Éster terbutílico de N-Boc-4-oxo-L-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367159 5 g 5 g
15423677 250 mg 250 miligramos
11357159 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27375.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 166410-05-5 | C14H23NO5 | 285.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166410-05-5
Fórmula molecular C14H23NO5
Peso molecular (g/mol) 285.34
Número MDL MFCD06797013
Clave InChI MPNWQUWKRDADHK-JTQLQIEISA-N
Sinónimo n-boc-4-oxo-l-proline tert-butyl ester, s-di-tert-butyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-4-oxo-l-proline tert-butyl ester, 1,2-di-tert-butyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-4-oxo-l-prolinetert-butylester, di-tert-butyl s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-l-proline tert-butyl ester, 1-tert-butyloxycarbonyl-4-oxo-l-proline tert-butyl ester, s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid di-tert-butyl ester
PubChem CID 11346670
Nombre IUPAC (2S)-4-oxopirrolidina-1,2-dicarboxilato diterbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-oxo-L-proline tert-butyl ester
Punto de fusión 64°C to 67°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.35
Porcentaje de pureza 97%