Learn More
N-BOC-4-oxo-L-prolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13478648 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13478648 1 g Frasco de vidrio 1 g
13498648 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
13488648 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478648 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449280010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84348-37-8 | C10H15NO5 | 229.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84348-37-8
Fórmula molecular C10H15NO5
Peso molecular (g/mol) 229.23
Número MDL MFCD01860669
Clave InChI CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 11593804
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-4-oxopirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-BOC-4-oxo-L-proline
Punto de fusión 155°C to 163°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-4-oxo-L-proline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4