Learn More
N-Boc-4-oxo-L-prolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483607 250 mg 250 miligramos
11436190 1 g 1 g
11446190 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27104.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La N-boc-4-oxo-L-prolina se utiliza en la síntesis práctica de cis-4-trifluorometilo y cis-4-difluorometilo-l- prolinas protegidas por Boc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84348-37-8
Fórmula molecular C10H15NO5
Peso molecular (g/mol) 229.23
Número MDL MFCD01860669
Clave InChI CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 11593804
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-4-oxopirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-oxo-L-proline
Punto de fusión ∽160°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.24
Porcentaje de pureza 98%