Learn More
Éster metílico de N-Boc-4-nitro-L-fenilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine Methyl Ester |
| CAS | 65615-89-6 |
| Fórmula molecular | C15 H20 N2 O6 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N2O6/c1-15(2,3)23-14(19)16-12(13(18)22-4)9-10-5-7-11(8-6-10)17(20)21/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-(4-nitrofenil)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1321 |