Learn More
N-Boc-4-nitro-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468477 5 g 5 g
15478477 250 mg 250 miligramos
15458477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51986.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33305-77-0 | C14H18N2O6 | 310.306 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33305-77-0
Fórmula molecular C14H18N2O6
Peso molecular (g/mol) 310.306
Número MDL MFCD00038128
Clave InChI XBQADBXCNQPHHY-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-4-nitro-l-phenylalanine, boc-phe 4-no2-oh, boc-l-4-nitrophenylalanine, boc-l-4-nitrophe, n-boc-4-nitro-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, boc-l-4-no2-phe-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid
PubChem CID 7021882
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine
Cantidad 5 g
Beilstein 2820671
Rotación óptica +8° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.31
Porcentaje de pureza 95%